Z310794
Volac® mini-volumetric flask
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint ST/NS neck7/16
Descrizione
Class A
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type PP Stopper
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Poulton & Graf
Disponibilità
not available in USA and Canada
Campo di misura del volume
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
Capacità
2 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z310794-1PAK | 4061833578988 |