Documenti fondamentali
Z308846
Quickfit® conical flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
FE250/4
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
without cap
Confezionamento
case of 5
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FE250/4
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)