Documenti fondamentali
Z302821
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
FR250/4S
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
single-neck
Giunto
joint: ST/NS29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
case of 10
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR250/4S
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
250 mL
Descrizione generale
Short neck with ground-glass joint.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z302821-10EA4061823664905
Z302821-1EA4061832829135