Documenti fondamentali
Z303623
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
FR250/3S/22P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR250/3S/22P
Disponibilità
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altezza
130 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z303623-1EA4061832829678