Z300969
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
DA34
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom29/32
Produttore/marchio commerciale
Quickfit DA 34
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)