Z413852
Aldrich® reducing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
glass adapter, glass adapters
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)