Z286451
Nalgene® stopcock
3-way, bore size 2 mm
Sinonimo/i:
3-way connector, hose connector
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene (with TFE plug)
Descrizione
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
Caratteristiche
autoclavable
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 6470, 0002
Dimensioni foro
2 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Serrated tubulation on each end.
Serrated tubulations arranged in a T-shape.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z286451-1EA | 4061832616896 |
Z286451-4EA | 4061832616902 |