Z182168
Perfektum® three-way compression-nut stopcock
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
About This Item
Codice UNSPSC:
41122000
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Caratteristiche
female Luer lock to male Luer lock to right-side 3.5 mm hose barb
hose barb for 1/8 to 3/16in. I.D. tubing
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 6010
Descrizione generale
Water tested at 80 psi.
Note legali
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z182168-1EA | 4061832530642 |