Documenti fondamentali
Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
Sinonimo/i:
plastic stirring rod, stirring paddle
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.35
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 6169-0010
Lunghezza
9 3/4 in.
Descrizione generale
Combines the functions of a stirring rod and a rubber policeman. Paddles at each end, 5/8 in. W.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z275727-6X1PAK
Z275727-1PAK4061826660034