Z549649
Aldrich® stirring rods
diam. × H 8 mm × 200 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
diam. × alt.
8 mm × 200 mm
Descrizione generale
Features smooth, fire-polished ends for easy and safe handling.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549649-12EA | 4061837635908 |