Documenti fondamentali
Z265233
Supelco
TLC saturation pads
size 10 cm × 20 cm
Sinonimo/i:
TLC developing chamber saturation pads
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Analtech 8112
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Misura
10 cm × 20 cm
Descrizione generale
Placement of pads with solvent in the development chamber helps to assure rapid and uniform saturation of the atmosphere with solvent vapor. Pads improve reproducibility and reduce "edge effects".
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z265233-1PAK4061838553638