Z256161
Wheaton sample vials with rubber lined caps
clear glass vial, volume 8 mL, thread for 15-425
Sinonimo/i:
Wheaton Glass Vials with Sealed Caps
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
styrene-butadiene liner
Caratteristiche
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 144 ea
D.E. × alt.
17 mm × 60 mm
Volume
8 mL
Raccordi
thread for 15-425
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z256161-1PAK | 4061832326351 |