Key Documents
Z233048
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 300 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
Joints neck (50)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212263903
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
156 mm
Capacità
300 mL
Diametro est.
87 mm
D.E. collo
50 mm
Descrizione generale
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Altre note
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences