Z232653
Duran® filtering flask
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint ST/NS neckI.D. 24 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 1
case of 10
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212012409
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
100 mm
Capacità
100 mL
Diametro est.
65 mm
Diam. portagomma
11 mm , for tube connection
D.I. collo
24 mm