Documenti fondamentali
Z231932
Duran® beakers
capacity 10,000 mL, low form
Sinonimo/i:
211068602
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Alt. × diam. est.
350 mm × 217 mm
Capacità
10,000 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Caratteristiche e vantaggi
• Complies with ISO 3819• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Spout for clean pouring• Fired-on, highly durable white ceramic• Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)