Z231843
Duran® beakers
capacity 250 mL, low form
Sinonimo/i:
211063604
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Caratteristiche
graduations
Produttore/marchio commerciale
DURAN®
Schott
Disponibilità
not available in USA and Canada
Alt. × diam. est.
95 mm × 69 mm
Capacità
250 mL
Descrizione generale
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231843-1EA | 4061832792033 |
Z231843-10EA | 4061826747926 |