Z231754
Duran® crystallizing dishes
capacity 900 mL
Sinonimo/i:
213135409
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
cylindrical
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213135409
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
900 mL
Diam. piastra
140 mm
Descrizione generale
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231754-10EA | 4061834229360 |
Z231754-1EA | 4061832798394 |