Z231711
Duran® crystallizing dishes
capacity 150 mL
Sinonimo/i:
213134104
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass 3.3
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213134104
Disponibilità
not available in USA and Canada
Capacità
150 mL
Diam. piastra
80 mm
Descrizione generale
- Cylindrical dishes without spout.
- Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
- The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Meets DIN 12337 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)