Z223727
Aldrich® safety bubbler
capacity 15 mL
Sinonimo/i:
bubblers, safety bubblers, scientific bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Capacità
15 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Built-in flash arrester bulb prevents backflow.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z223727-1EA | 4061832110585 |