Documenti fondamentali
Z190276
Sigma-Aldrich
Arrow electric lab stirrer
speed 0-1750 rpm, direct, output0.066 hp
Sinonimo/i:
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
Ingresso CA/CC
115 V
115 V
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Arrow Engineering 1750
Disponibilità
not available in EU
Parametri
0-1750 rpm speed
Uscita
0.066 hp
Descrizione generale
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
Qualità
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)