Documenti fondamentali
Z186732
Gas expansion bag
capacity ~242 mL
Sinonimo/i:
expansion vessel, gas pipette protection
About This Item
Codice UNSPSC:
24111500
NACRES:
NB.51
Materiali
rubber
Confezionamento
pack of 1 ea
Parametri
6 psi max. pressure
Capacità
~242 mL
Diam. int. × diam. est. tubo
6 mm × 11 mm
Descrizione generale
Attaches to top of expansion compartment of gas pipettes to protect solutions from atmosphere. 4 × 2 in. natural-rubber bag with 24 in. flexible tubing.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)