Documenti fondamentali
Z183598
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 36 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
46181501
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
TempShield CA36
Misura
24 in. × 36 in.
Descrizione generale
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Note legali
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Cryo-gloves® size L, water-resistant
Z183520
Cryo-gloves®
vibrant-m
Z692387
3M Face mask 9322
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z183598-1EA4061833568361