Key Documents
Z108286
Tempo-Shield heat-resistant gloves
L 18 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
Materiali
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
Misura
one size fits all
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lunghezza
18 in.
Descrizione generale
Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner provide strength and heat protection up to 500 °F. Made from a blend of aluminized and synthetic fibers. Ambidextrous.
Note legali
Kevlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Cryo-gloves® size XL, waterproof
Z183571
Cryo-gloves®
Precision crucible tongs L 20 in. (508 mm)
Z225282
Precision crucible tongs
Cryo-gloves® size S, water-resistant
Sigma-Aldrich
Z183490
Cryo-gloves®