Z677159
NevoCut™ cut protection gloves
size M
Sinonimo/i:
safety glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
white (polyamide, glass fibre and HPPE fibre steel)
white gloves
Misura
M
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
latex free
powder-free
reusable
standard type EN388 (cat. II)
Confezionamento
pack of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
KCL 927
Lungh. × spessore
250 mm × 1.50 mm
Descrizione generale
The combination of polyamide, glass fiber and high tensile PE fiber guarantees a high cut resistance without lowering the gloves dexterity.
Nevocut is ambidextrous and can be washed several times without loosing its excellent fit.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)