Z408506
Clavies® biohazard autoclave gloves
gauntlet L 11 in. (28 cm), Overall L 18 1/2 in. (47 cm)
Sinonimo/i:
autoclave glove, heat shielding glove, oven glove
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cotton
Misura
one size fits all
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
Confezionamento
pkg of 1 pair
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H13201-0001
Lungh. complessiva
18 1/2 in. (47 cm)
Lungh. guanto
11 in. (28 cm)
Colore
orange
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Heat-resistant up to 232°C (450°F).
- Can replace hazardous asbestos gloves.
- Provides wrist and forearm protection.
- Bright orange color offers high visibility.
- Machine wash, air dry
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z408506-1PAK | 4061832264141 |