Z183601
Cryo-apron®
size 24 in. × 42 in.
Sinonimo/i:
Cryogenic Apron
About This Item
Codice UNSPSC:
46181501
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
TempShield CA42
Misura
24 in. × 42 in.
Descrizione generale
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Note legali
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)