Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9542-10
Diametro
5 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)