Z178071
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 50 x 13-16 mm tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 50 x 13-16 mm tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F18856-0000
Lungh. × Largh. × Alt.
213 mm × 110 mm × 111 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z178071-1EA | 4061832262604 |