Documenti fondamentali
Z177377
Sigma-Aldrich
Scienceware® micro funnel
top I.D. 43 mm, stem diam. 8 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14685-0043
Diam. stelo
8 mm
D.I. sommità
43 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)