Z177342
Scienceware® micro funnel
top I.D. 24 mm, stem diam. 4.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F14685-0024
Diam. stelo
4.5 mm
D.I. sommità
24 mm
Descrizione generale
PP. Useful for micro work, filling burettes, manometers, etc.
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z177342-12EA | 4061832262413 |