Z168769
Stainless steel forceps
Reverse action
Confezionamento
pack of 1 ea
Lunghezza
5 in.
Descrizione generale
with sharp, smooth points, normally closed, easily opens with finger pressure
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)