Key Documents
Z168750
Stainless steel forceps
Medium tip, straight
About This Item
Codice UNSPSC:
41122405
eCl@ss:
32035504
NACRES:
NB.35
Descrizione generale
smooth points
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Stainless steel forceps Specimen, L 8 in.
Z225606
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 12 in.
Z225622
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Specimen, L 10 in.
Z225614
Stainless steel forceps
Stainless steel forceps Sharp-point
Z168718
Stainless steel forceps
Micro-dissecting forceps straight
F4017
Micro-dissecting forceps
Dressing tissue forceps L 4 3/4 in.
F3892
Dressing tissue forceps
Dressing tissue forceps L 6 in.
F4267
Dressing tissue forceps