Z154903
Disposable polystyrene weighing dishes
white, L × W × H 135 mm × 135 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
Disposable Weighing Dishes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
rectangular
Confezionamento
pack of 100 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lungh. × Largh. × Alt.
135 mm × 135 mm × 20 mm
Lungh. × Largh. vaschetta
135 mm × 135 mm
Colore
white
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z154903-100EA | 4061832330143 |
Z154903-500EA | 4061832330150 |