Documenti fondamentali
W3001
Plastic square weighing boats
size 135 mm × 135 mm × 20 mm
Sinonimo/i:
Disposable Weighing Boats, Plastic Weighing Dishes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.71
Materiali
polystyrene
Confezionamento
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Lungh. × Largh. vaschetta
135 mm × 135 mm
Misura
135 mm × 135 mm × 20 mm
Descrizione generale
Can be used for liquid or solid samples. The smooth rounded sidewall surface allows easy removal of samples.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)