Z127868
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 6 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
joint: ST/NS45/40
Capacità
6 L
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z127868-1EA | 4061832131375 |