Z102601
Aldrich® large separatory funnel
overall capacity 12 L, glass stopcock
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass stopcock
Capacità
12 L
Foro rubinetto
10 mm
Apertura sommità
50 mm
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)