Z125776
Ace three-neck round-bottom flasks
angled, capacity 3,000 mL, Joints: ST/NS 24/40 (3)
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
Giunto
Joints: ST/NS24/40 (3)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6948-38
Capacità
3,000 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)