Z137286
Ace three-neck round-bottom flask with threaded side-arm
capacity 5,000 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 6954-89
Capacità
5,000 mL
Descrizione generale
Three-neck, vertical. 24/40 joints. One threaded side-arm with bushing and O-ring, except 500 mL size which has angled side necks.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)