Documenti fondamentali
Z119083
Sigma-Aldrich
Straight tube
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
Categorie correlate
Descrizione generale
Provides a ST/NS: joint connection to single bulb ball-tube flasks and a hose connector to motor drive.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z119083-1EA4061837596476