Documenti fondamentali
CLS6626
Corning® Step-R Repeating Pipettor Syringe Tips
volume (25.0 mL), non-sterile
Sinonimo/i:
pipet tips
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6626
Volume
(25.0 mL)
Descrizione generale
  • Ideal for viscous, dense and volatile liquides
  • Minimum increments printed on the syringe itself
  • Accurately deliver selected dose
  • Made from high quality polypropylene and polyethylene
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)