Z104647
LDPE wash bottles
Narrow-mouth, capacity 500 mL
Sinonimo/i:
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
low-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (38)
Caratteristiche
label no label
vented
with cap
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F11618-0016
Capacità
500 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z104647-12EA | 4061832256337 |
Z104647-1EA |