Y906883
Cylinder
stainless steel, 1/4 in. NPT, capacity 50 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Parametri
1000 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
1 in. × 0.87 in. × 6.25 in.
Capacità
50 mL
Peso
186 g
Raccordi
1/4 in. NPT
Categorie correlate
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)