Documenti fondamentali
Y906662
Sigma-Aldrich
Cylinder
carbon steel, 1/2 in. NPT, capacity 2.9 L
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
Materiali
carbon steel
Livello qualitativo
Parametri
2015 psi max. pressure
D.E. × D.I. × lungh.
4.185 in. × 4.013 in. × 16.73 in.
Capacità
2.9 L
Spessore delle pareti
0.086 in.
Peso
4041 g
Raccordi
1/2 in. NPT
Categorie correlate
Altre note
This product is only available with the purchase of a bulk gas product and not for individual sale. For more information, please contact Stable Isotopes Customer Service
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)