Documenti fondamentali
WHAUN203NPEPES
Filtri senza siringa Whatman® Mini-UniPrep®
PES, 0.2 μm, 100/pk
About This Item
Codice UNSPSC:
40161807
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE septa (PTFE coated silicone rubber)
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
impiego
biological samples requiring low protein binding media
Caratteristiche
cap (Septa)
graduations: no
(equivalent in size to 12 x 32 mm vials)
nominal force to compress: approximately 18 lb / 8.2 kg
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman Article No. 28421670 (US reference)
Whatman UN203NPEPES
Capacità filtro
400 μL
Dimensione pori
0.2 μm
Compatibilità
suitable for (routine HPLC/UHPLC analysis, protein precipitation, solubility testing; sample filteration)
Descrizione generale
Combinate le fasi di preparazione dei campioni per HPLC analitico e UHPLC per ridurre in modo significativo i rifiuti di plastica. Passate alla parte migliore con i filtri senza siringhe Mini-UniPrep® 4-in-1.
Trasformate la vostra preparazione dei campioni HPLC e UHPLC con i nostri filtri senza siringhe Mini-UniPrep®. Questi filtri combinano quattro fasi in una sola per offrire una soluzione rapida, efficiente ed ecologica alla filtrazione dei campioni prima della cromatografia.
Le fasi di preparazione del campione cromatografico comportano tradizionalmente l'utilizzo di più materiali di consumo, come filtri per siringhe, fiale e setti, con un conseguente aumento dei costi e del tempo necessario per la filtrazione del campione. I filtri senza siringa Mini-UniPrep® eliminano la necessità di questi singoli componenti monouso e preparano i campioni in un terzo del tempo richiesto da altri metodi utilizzati per la cromatografia liquida ad alte prestazioni.
Escludendo le particelle di grandi dimensioni da un campione cromatografico, si riduce il tempo necessario per elaborare la fase mobile e si prolunga la durata della colonna HPLC, riducendo la contaminazione che causa l'intasamento e l'accumulo di contropressione.
I filtri senza siringa Mini-UniPrep® possono essere utilizzati manualmente o con l′ausilio di un multi-compressore. Il multi-compressore consente il processamento di più campioni di filtrazione, riducendo ulteriormente i tempi di preparazione del campione per l'analisi cromatografica.
I filtri senza siringa Mini-UniPrep® sono facili da usare. Se non si utilizza un multicompressore, è sufficiente inserire il campione nel dispositivo Mini-UniPrep®, inserire lo stantuffo e comprimere. Il campione viene filtrato in modo semplice e rapido. Il design unico consente di introdurre il campione liquido nel serbatoio dello stantuffo. L'aria in eccesso fuoriesce dal foro di sfiato fino all'innesto della guarnizione. I filtri senza siringa Mini-UniPrep® possono quindi essere utilizzati in un autocampionatore.
Applicazioni
Applicazione
  • Analisi HPLC/UHPLC di routine
  • Analisi dei composti
  • Uniformità del contenuto
  • Precipitazione delle proteine
  • Test di solubilità
  • Test di dissoluzione
  • Filtrazione del campione
Caratteristiche e vantaggi
  • All-in-one filtration device for quick and cost-effective chromatography sample processing
  • Eliminates the need for separate syringes, syringe membrane filters, vials, and septa
  • Designed for use with an UHPLC or HPLC autosampler for high-throughput analysis
  • 0.2 µm and 0.45 µm filter pore sizes available to meet filtration sample requirements
  • Compatible with most major autosamplers
  • Housing options: amber to prevent photodegradation of light-sensitive samples, or translucent for easy visual inspection made from polypropylene (PP) material
  • Recyclable after use.
Note legali
Mini-UniPrep is a registered trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)