WHA7184014
Whatman® nitrocellulose NC45 filter discs 0.45 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Sinonimo/i:
Whatman filter, Z746037, membrane filters, syringe filter
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Whatman® nitrocellulose membrane filters, plain white, pore size 0.45 μm, diam. 142 mm
Materiali
plain white
Confezionamento
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 7184-014
Whatman Article No. 28420745 (US reference)
Diametro
142 mm
Dimensione pori
0.45 μm
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Altre note
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)