W530285
Sunflower oil
Certified organic (NOP)
Sinonimo/i:
Sunflower seed oil from Helianthus annuus
About This Item
Kosher
Prodotti consigliati
Grado
Certified organic (NOP)
Kosher
Indice di rifrazione
n20/D 1.475
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; waxy
Descrizione generale
Note legali
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)