W527408
trans-2,3-Epoxybutane
Sinonimo/i:
trans-β-Butylene oxide, trans-2,3-Dimethyloxirane, trans-2-Butene oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Tensione di vapore
3.83 psi ( 20 °C)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3730 (lit.)
P. ebollizione
54-55 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
C[C@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-16.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)