281964
Butyl butyrate
98%
Sinonimo/i:
1-Butyl butyrate, Butyl butanoate, Butyric acid n-butyl ester, n-Butyl butanoate, n-Butyl butyrate, n-Butyl n-butyrate
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. ebollizione
164-165 °C (lit.)
Densità
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-5-7-10-8(9)6-4-2/h3-7H2,1-2H3
XUPYJHCZDLZNFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- N
- -(Phenylmethyl)butanamide by reacting with benzylamine via ester-amide exchange reaction in the presence of supported graphene oxide catalyst.
- Cyclohexyl butyrate by acylation reaction with cyclohexanol using a ruthenium pincer PNN complex catalyst.
- Butyl ether by triiron dodecacarbonyl catalyzed hydrosilylation reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
124.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?