Documenti fondamentali
W383503
Sigma-Aldrich
Ethyl (methylthio)acetate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
(Methylthio)acetic acid ethyl ester, Ethyl α-(methylthio)acetate
About This Item
Formula condensata:
CH3SCH2CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.20
Numero FEMA:
3835
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.122
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
agenzia
meets requirements for JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
70-72 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; tropical; fruity; sulfurous
Stringa SMILE
CCOC(=O)CSC
InChI
1S/C5H10O2S/c1-3-7-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
MDIAKIHKBBNYHF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Natural occurrence: Apple and melon.
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%
Taste at 1-2 ppm
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)