W376604
trans,trans-2,6-Nonadienal
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(E,E)-2,6-Nonadienal
About This Item
Halal
Kosher
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
contiene
α-tocopherol as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.471 (lit.)
P. ebollizione
57 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cucumber; fresh; green; melon; citrus; vegetable
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CC\C([H])=C(/[H])CC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h3-4,7-9H,2,5-6H2,1H3/b4-3+,8-7+
HZYHMHHBBBSGHB-DYWGDJMRSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)